Przejdź do
1461003
USP
Niacyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Nicotinic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NC5H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
109591
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nicotinic acid
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable
mp
236-239 °C (lit.)
solubility
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C, water: soluble 180 g/L at 20 °C
density
1.473 g/cm3 at 25 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny niacyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Niacyna Tabletki
  • Niacyna do wstrzykiwań
  • Niacyna Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Niacynian inozytolu
  • Niacynamid
  • Witaminy rozpuszczalne w wodzie Kapsułki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48191847864N4126
Niacyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1461003
Niacyna
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
description
analytical standard
description
≥98%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
API family
nicotinic acid
API family
-
API family
-
API family
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niacyna
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
379.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
193 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)