Przejdź do
1604585
USP
RivaroxabanRelated Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(S)-4,5-Dichloro-N-({2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17Cl2N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.33
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rivaroxaban
packaging
pkg of 20 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(c(cc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl)Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S/c20-14-7-15(30-17(14)21)18(26)22-8-13-9-24(19(27)29-13)12-3-1-11(2-4-12)23-5-6-28-10-16(23)25/h1-4,7,13H,5-6,8-10H2,(H,22,26)/t13-/m0/s1
InChI key
CCLKYVZRBJQFLK-ZDUSSCGKSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny RivaroxabanRelated Compound H USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
160459616045301A02250
Rivaroxaban United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604530
Rivaroxaban
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 20 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)