Przejdź do
1667111
USP
Tymochinon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-izopropylo-5-metylocykloheksa-2,5-dien-1,4-dion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
thymoquinone
mol wt
164.20 (C10H12O2)
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny tymochinonu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Also, for use with USP monograph such as Black Cumin Seed Thymoquinone Oil
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1438010PHL2373703416
Tymochinon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667111
Tymochinon
Thymoquinone phyproof® Reference Substance
PHL23737
Thymoquinone
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
packaging
pkg of 25 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)