Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
300 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3940,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
solid
mol wt
23,293 Da (for β-Trypsin)
packaging
pkg of 30 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Bovine-derived trypsin is a serine protease that specifically cleaves peptide bonds at the carboxyl side of lysine and arginine residues. The USP Trypsin Bovine standard ensures enzymatic activity and purity, making it suitable for tissue dissociation, proteomics workflows, and cell culture applications.
The USP biologics proteins category provides critical standards and reference materials necessary for the development and manufacturing of therapeutic proteins. These proteins, which can be naturally derived or genetically engineered, are essential in treating various diseases and conditions, ensuring that they meet quality, safety, and efficacy standards.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
- Chymotrypsin
- Chymotrypsin for Ophthalmic Solution
- Trypsin
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description from soybean | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) USP Biologics | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) USP Biologics |
| form solid | form - | form lyophilized | form liquid |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename USP |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?