Przejdź do
1A03570
USP
Fingolimod decyl homolog
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
(2-amino-2-(4-decylphenethyl)propane-1,3-diol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.52
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
8200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
fingolimod
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Fingolimod decyl homolog (USP PAI) is intended for use in analytical testing to detect, identify, and measure pharmaceutical impurities.
Features and Benefits
USP PAI advance your early analytical R&D and process development. PAI can be used in the following applications:
1. Conduct analytical tests during early formulation feasibility studies.
2. Determine degradation impurities produced during stress studies.
3. Develop, validate, and transfer analytical methods.
4. Perform spiking studies during process R&D to demonstrate depletion upon recrystallization.
5. Record retention times and/or spectra
6. Determine relative response factors.
7. Identify unknown impurities that formed during ICH stability conditions.
8. Identify impurities that are present in the Reference Listed Drug
9. Test for and profile impurities not listed in drug substance and drug product monographs.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Kartę SDS wydaną przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A035601A035501A03540
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
agency
USP
agency
USP
agency
-
agency
-
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Immune system,Lungs
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)