Kalkulator transferu metody HPLC
Oblicz oszczędność czasu pracy i zużycia rozpuszczalnika podczas przenoszenia metody z warunków HPLC do warunków UHPLC. Uzyskaj wskazówki dotyczące zmiany przeciwciśnienia, a także sposobu dostosowania objętości wtrysku i warunków gradientu.
Supelco® HPLC Method Transfer Calculator
Supelco® HPLC Method Transfer Calculator
Supelco® HPLC Method Transfer Calculator
The scaled gradient method is based on estimates of column volumes and is therefore only an approximation. More precise method scaling requires actual measured values of column volumes. Column volume is a function of particle size, particle structure, and column packing.
If you have questionns or comments about this tool, please click here to share your feedback.Zasoby HPLC
Analiza małych i dużych cząsteczek przy użyciu kolumn Supelco® HPLC.
Wybierz bufory klasy HPLC do krytycznych zastosowań chromatograficznych.
Zapoznaj się z opcjami niestandardowych kolumn dla elastyczności w zastosowaniach HPLC.
Analizuj małe cząsteczki, takie jak aminokwasy, lipidy, cukry, kwasy tłuszczowe i alkaloidy.