Merck
Serotonin targets inhibitory synapses to induce modulation of network functions.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences (2009-08-05)
Till Manzke, Mathias Dutschmann, Gerald Schlaf, Michael Mörschel, Uwe R Koch, Evgeni Ponimaskin, Olivier Bidon, Peter M Lalley, Diethelm W Richter
ABSTRAKT
The cellular effects of serotonin (5-HT), a neuromodulator with widespread influences in the central nervous system, have been investigated. Despite detailed knowledge about the molecular biology of cellular signalling, it is not possible to anticipate the responses of neuronal networks to a global action of 5-HT. Heterogeneous expression of various subtypes of serotonin receptors (5-HTR) in a variety of neurons differently equipped with cell-specific transmitter receptors and ion channel assemblies can provoke diverse cellular reactions resulting in various forms of network adjustment and, hence, motor behaviour. Using the respiratory network as a model for reciprocal synaptic inhibition, we demonstrate that 5-HT(1A)R modulation primarily affects inhibition through glycinergic synapses. Potentiation of glycinergic inhibition of both excitatory and inhibitory neurons induces a functional reorganization of the network leading to a characteristic change of motor output. The changes in network operation are robust and help to overcome opiate-induced respiratory depression. Hence, 5-HT(1A)R activation stabilizes the rhythmicity of breathing during opiate medication of pain.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol/ dimethyl sulfoxide solution, Hybri-Max, average mol wt 1,450, 50 % (w/v), 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution, BioUltra, Molecular Biology, 1,000, ~50% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminobenzidine, 97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution, 40 % (w/w) in H2O, average mol wt 8,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution, Hybri-Max, 50 % (w/v), average mol wt 1,450, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Strychnine hydrochloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Substance P Receptor Antibody, Chemicon®, from guinea pig
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminobenzidine, 97% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.