Merck
Akt Regulates TNFα synthesis downstream of RIP1 kinase activation during necroptosis.
PloS one (2013-03-08)
Colleen R McNamara, Ruchita Ahuja, Awo D Osafo-Addo, Douglas Barrows, Arminja Kettenbach, Igor Skidan, Xin Teng, Gregory D Cuny, Scott Gerber, Alexei Degterev
ABSTRAKT
Necroptosis is a regulated form of necrotic cell death that has been implicated in the pathogenesis of various diseases including intestinal inflammation and systemic inflammatory response syndrome (SIRS). In this work, we investigated the signaling mechanisms controlled by the necroptosis mediator receptor interacting protein-1 (RIP1) kinase. We show that Akt kinase activity is critical for necroptosis in L929 cells and plays a key role in TNFα production. During necroptosis, Akt is activated in a RIP1 dependent fashion through its phosphorylation on Thr308. In L929 cells, this activation requires independent signaling inputs from both growth factors and RIP1. Akt controls necroptosis through downstream targeting of mammalian Target of Rapamycin complex 1 (mTORC1). Akt activity, mediated in part through mTORC1, links RIP1 to JNK activation and autocrine production of TNFα. In other cell types, such as mouse lung fibroblasts and macrophages, Akt exhibited control over necroptosis-associated TNFα production without contributing to cell death. Overall, our results provide new insights into the mechanism of necroptosis and the role of Akt kinase in both cell death and inflammatory regulation.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal, clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, BioXtra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Threonine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Threonine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Threonine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.