Merck
[Utilization of carbon sources by Fusarium poae (Peck) Wollenw. Strains from different trophic groups].
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993) (2013-03-23)
I N Kurchenko, A I Vasilevskaia, L V Artyshkova, L T Nakonechnaia, E M Iur'eva
ABSTRAKT
It was shown that saprophytic (soil), endophytic and plant pathogenic strains of F. poae under cultivation conditions in the media containing carbon sources from mono- to polysaccharides had different abilities to use them and to accumulate biomass. Maltose, xylose, fructose, pectin were the most favorable carbon sources for the studied strains; less assimilated lactose, arabinose, and especially microcrystalline cellulose were less assimilated. It was found that endophytes and plant pathogens accumulated biomass equally, while soil strains had low ability for that.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
DL-Arabinose, ≥98% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sigmacell Cellulose, Type 50, 50 μm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sigmacell Cellulose, Type 101, Highly purified, fibers
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sigmacell Cellulose, Type 20, 20 μm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
α-Cellulose, BioReagent, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Pectin from citrus peel, Galacturonic acid ≥74.0 % (dried basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
α-Cellulose, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Avicel® PH-101, ~50 μm particle size
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cellulose, DS-0, powder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Pectin, for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cellulose, fibers, (medium)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cellulose, microcrystalline, powder, 20 μm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cellulose, acid washed, from spruce, suitable for column chromatography
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Maltose solution, BioReagent, ~20% in H2O, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cellulose, colloidal, microcrystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cellulose, microcrystalline, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lactose, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cellulose, powder, suitable for column chromatography
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cellulose, acid washed, powder, suitable for column chromatography
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cellulose, DFS-0, microcrystalline, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Lactose (anhydrous), European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Avicel® PH-101, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Lactose, Anhydrous, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.