Merck
Solute transport across the articular surface of injured cartilage.
Archives of biochemistry and biophysics (2013-05-07)
Hooi Chuan Chin, Mohammad Moeini, Thomas M Quinn
ABSTRAKT
Solute transport through extracellular matrix (ECM) is important to physiology and contrast agent-based clinical imaging of articular cartilage. Mechanical injury is likely to have important effects on solute transport since it involves alteration of ECM structure. Therefore it is of interest to characterize effects of mechanical injury on solute transport in cartilage. Using cartilage explants injured by an established mechanical compression protocol, effective partition coefficients and diffusivities of solutes for transport across the articular surface were measured. A range of fluorescent solutes (fluorescein isothiocyanate, 4 and 40kDa dextrans, insulin, and chondroitin sulfate) and an X-ray contrast agent (sodium iodide) were used. Mechanical injury was associated with a significant increase in effective diffusivity versus uninjured explants for all solutes studied. On the other hand, mechanical injury had no effects on effective partition coefficients for most solutes tested, except for 40kDa dextran and chondroitin sulfate where small but significant changes in effective partition coefficient were observed in injured explants. Findings highlight enhanced diffusive transport across the articular surface of injured cartilage, which may have important implications for injury and repair situations. Results also support development of non-equilibrium methods for identification of focal cartilage lesions by contrast agent-based clinical imaging.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr ~100,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 150,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr 15,000-25,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 410,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 25,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 670,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 50,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 80,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 270,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, Mw 1,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 50,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 25,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 12,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Set Mp 1,000-400,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 670,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, Mr ~200,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr 450,000-650,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr ~6,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, Mr ~60,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr ~70,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp., Mr ~40,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 12,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 5,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 5,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextran, analytical standard, 1,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran solution from Leuconostoc mesenteroides, 20 % (w/w) (Autoclaved)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 35,000-45,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 15,000-30,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 150,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 9,000-11,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.