Merck
GC-MS determination of flavonoids and phenolic and benzoic acids in human plasma after consumption of cranberry juice.
Journal of agricultural and food chemistry (2004-01-22)
Kai Zhang, Yuegang Zuo
ABSTRAKT
A GC-MS method was developed for the determination of various flavonoids and phenolic and benzoic acids in human plasma. The procedure involved the extraction of flavonoids and phenolic and benzoic acids with ethyl acetate, followed by the derivatization of the phenolic and benzoic compounds with BSTFA (N,O-bis(trimethylsilyl) trifluoroacetamide) + TMCS (trimethylchlorosilane) reagent. The trimethylsilyl derivatives formed were separated and quantitated using GC-MS. Twenty flavonoids and phenolic and benzoic compounds have been well separated in the spiked human plasma without any interference. The average recovery was 79.3%. Several phenolic acids such as o-hydroxybenzoic, p-hydroxyphenylacetic, 2,3-dihydroxybenzoic, 2,4-dihydroxybenzoic, ferulic, sinapic, and benzoic acid were identified and quantified in human plasma after consumption of a cranberry juice. This developed method provides a simple, specific, and sensitive technique for the simultaneous determination of flavonoids and phenolic and benzoic acids in human plasma and is suitable for bioavailability and pharmacokinetic studies.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydroxybenzoic acid, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylic acid, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylic acid, ≥99%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Salicylic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid, analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylic acid, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylic acid, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylic acid, BioXtra, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Salicylic acid, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Salicylic acid, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Salicylic acid, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylacetic acid, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylic acid, puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Melting point standard 121-123°C, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, purified by sublimation, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, ≥99.5%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, natural, ≥99.5%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.