Merck
Photochemical degradation of Corexit components in ocean water.
Chemosphere (2014-07-07)
Caitlin M Glover, Stephen P Mezyk, Karl G Linden, Fernando L Rosario-Ortiz
ABSTRAKT
Due to the large quantities of dispersants used during the Deepwater Horizon spill in 2010, there were immediate concerns with regards to the fate and transport of the mixture in ocean waters. Direct and sensitized photolysis experiments were carried out for two compounds chosen as surrogates for the Corexit mixture (9500 and 9527) that were applied to surface waters during the oil spill in the Gulf of Mexico. The results showed that direct photolysis did not contribute significantly to the overall degradation (max ∼30%), therefore the focus shifted to sensitized photolysis, specifically the degradation stemming from the reaction rate with hydroxyl radical (HO). The direct photochemical degradation rates for two of the compounds, dioctyl sulfosuccinate (DOSS) and dipropylene glycol butyl ether (DGBE) were measured as 4.29×10(-6)s(-1) and 5.95×10(-6)s(-1), respectively; whereas the overall degradation rate in ocean water was 1.56×10(-5)s(-1) and 2.23×10(-5)s(-1). The formation rates and apparent quantum yields for HO formation were determined for six ocean water samples. The values ranged from 1.81×10(-5) near shore to 0.061×10(-5) for the open ocean. These degradation rates suggest the possibility for photolysis to play a role in the overall fate of Corexit.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Benzene, anhydrous, 99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, anhydrous, 99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetonitrile, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzene, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzene, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Alkohol metylowy, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - acetonitryl, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzene, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzene, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, biotech. grade, ≥99.93%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzene, suitable for HPLC, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, HPLC Plus, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Rhein, technical grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Hydrogen peroxide solution, ≥30%, for trace analysis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, 34.5-36.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Hydrogen peroxide solution, 3%, suitable for microbiology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Rhein
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Hydrogen peroxide solution, 30 % (w/w), for ultratrace analysis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Residual Solvent - Acetonitrile(solution in DMSO), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetonitrile(Neat), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.