Merck
Enhanced retention and anti-tumor efficacy of liposomes by changing their cellular uptake and pharmacokinetics behavior.
Biomaterials (2014-12-20)
Yan Li, Ruiyuan Liu, Jun Yang, Yuanjie Shi, Guanghui Ma, Zhenzhong Zhang, Xin Zhang
ABSTRAKT
Although PEGylated liposome-based drug delivery systems hold great promising applications for cancer therapy due to their prolonged blood circulation time, PEGylation significantly reduces their cellular uptake, which markedly impairs the in vivo tumor retention and antitumor efficiency of drug-loaded liposomes. Most importantly, it has been proved that repeated injections of PEGylated liposomes with cell cycle specific drug such as topotecan (TPT) in the same animal at certain time intervals will induce "accelerated blood clearance" (ABC) phenomenon, which decreases the tumor accumulation of drug-loaded liposomes and presents a tremendous challenge to the clinical use of liposome-based drug delivery systems. Herein, we developed a zwitterionic poly(carboxybetaine) (PCB) modified liposome-based drug delivery system. The presence of PCB could avoid protein adsorption and enhance the stability of liposomes as that for PEG. Quite different from the PEGylated liposomes, the pH-sensitive PCBylated liposomes were internalized into cells via endocytosis with excellent cellular uptake and drug release ability. Furthermore, the PCBylated liposomes would avoid ABC phenomenon, which promoted the tumor accumulation of drug-loaded liposomes in vivo. With higher tumor accumulation and cellular uptake, the PCBylated drug-loaded liposomes significantly inhibited tumor growth and provided a promising approach for cancer therapy.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Cholesterol solution, certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
SyntheChol® NS0 Supplement, 500 ×, synthetic cholesterol, animal component-free, sterile-filtered, aqueous solution, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid-12C2, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid, suitable for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetic acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Doxorubicin hydrochloride, suitable for fluorescence, 98.0-102.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesterol, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid, ≥99.5%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid, natural, ≥99.5%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesterol, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Doxorubicin hydrochloride, 98.0-102.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesterol, from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholesterol, Sigma Grade, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Doxorubicin hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Alkohol odwodniony, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Residual Solvent - Acetonitrile(solution in DMSO), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid, glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid, glacial, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid, glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid solution, suitable for HPLC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetonitrile(Neat), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cholesterol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Doxorubicin hydrochloride, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
Cholesterol, from sheep wool, Controlled origin, meets USP/NF testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Trifluoroacetic acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
5α-Androstan-17β-ol-3-one, VETRANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Diwodorofosforan amonu, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, anhydrous, 99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5α-Androstan-17β-ol-3-one, purum, ≥99.0% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.