Merck
  • Preparation and in vitro-in vivo evaluation of ofloxacin loaded ophthalmic nano structured lipid carriers modified with chitosan oligosaccharide lactate for the treatment of bacterial keratitis.
Preparation and in vitro-in vivo evaluation of ofloxacin loaded ophthalmic nano structured lipid carriers modified with chitosan oligosaccharide lactate for the treatment of bacterial keratitis.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences (2014-08-12)
Neslihan Ustündağ-Okur, Evren Homan Gökçe, Duygu İnci Bozbıyık, Sait Eğrilmez, Ozgen Ozer, Gökhan Ertan
ABSTRAKT
The objective of this study was to explore the potential of the nanostructured lipid carriers (NLCs) modified with chitosan oligosaccharide lactate (COL) for topical ocular application. Ofloxacin (OFX) loaded NLCs were prepared by microemulsion or high shear homogenization methods. For combination of NLCs Compritol HD5 ATO was used as solid lipid, oleic acid as liquid lipid, Tween 80 as surfactant, ethanol as co-surfactant. The optimum NLCs was modified with 0.75% COL. The properties of NLCs in the absence or presence of OFX (0.3%) were characterized as zeta potential, particle size, viscosity and pH, TEM, drug loading, encapsulation efficiency and anti-microbial properties. Ex-vivo penetration/permeation studies were performed with rabbit cornea in Franz-diffusion cells. The penetration rate of OFX from NM-COL4OFX and NH-COL4OFX were significantly higher than commercial solution. Based on the selected formulations, in vivo tests were carried out by eye-drop instillation of NLCs in rabbit. The addition of COL improved the preocular residence time, controlled the drug release and enhanced the corneal bioavailability. In conclusion, OFX COL modified NLCs prepared by high shear homogenization method could be offered as a promising strategy for ocular drug delivery.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Kwas octowy lodowaty, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, biotech. grade, ≥99.93%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, HPLC Plus, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - acetonitryl, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Bifido Selective Supplement B, suitable for microbiology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Oleic acid, technical grade, 90%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Oleic acid, suitable for cell culture, BioReagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Oleic acid, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5α-Androstan-17β-ol-3-one, ≥97.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Oleic acid, natural, FCC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, anhydrous, 99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Oleic acid, meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5α-Androstan-17β-ol-3-one, purum, ≥99.0% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Oleic acid, Selectophore, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Oleic acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Oleic acid, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetonitrile, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
5α-Androstan-17β-ol-3-one, VETRANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid-12C2, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
MRSA Selective Supplement, suitable for microbiology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid, natural, ≥99.5%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetic acid, suitable for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetic acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.