Merck
Influence of kinin peptides on monocyte-endothelial cell adhesion.
Journal of cellular biochemistry (2014-06-14)
Ibeth Guevara-Lora, Krystyna Stalinska, Bartlomiej Augustynek, Anna Labedz-Maslowska
ABSTRAKT
Adhesion of leukocytes to vascular endothelium in response to proinflammatory mediators is an important component of the overall inflammatory reaction. In the current work, we used a retinoic acid-differentiated human promonocytic cell line, U937 and a human microvascular endothelial cell line, HMEC-1 to analyze the effect of the potent pro-inflammatory bradykinin-related peptides (kinins) on cell adhesion. Bradykinin (BK) and kinin metabolites without the C-terminal arginine residue enhanced adhesion of the monocyte-like cells to fibronectin and to the HMEC-1 cells. Expression of adhesion proteins on the surface of both cell types was altered by the kinin peptides. In the monocyte-like cells, expression of CD11b, a subunit of Mac-1 integrin, was significantly increased whilst in the endothelial cells, a strong increase in the production of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) was observed. The positive bradykinin-induced effect on the cell-cell interaction was reversed by a carboxypeptidase inhibitor (MGTA), hence we suspected a significant role of the des-Arg kinin metabolites, which acted through the kinin receptor type 1. Indeed, the expression of this receptor was up-regulated not only by agonists but also by interferon-γ and bradykinin. Kinin peptides also regulated signal transducer and activator of transcription proteins (STATs) activated by cytokines. Taken together, the above observations support our hypothesis that kinins stimulate monocyte adhesion to the vessel wall, especially during pathological states of the circulatory system accompanied by proinflammatory cytokine release.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Captopril, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Captopril, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Captopril, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HOE 140, ≥94%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Captopril, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Hydrocortisone for peak identification, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Captopril, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Hydrocortisone, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bacitracin, from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bacitracin, from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Hydrocortisone, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone, γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Retinoic acid, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Hydrocortisone, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Hydrocortisone, British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Captopril for system suitability, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.