Merck
Peroxynitrite and protein nitration in the pathogenesis of diabetic peripheral neuropathy.
Diabetes/metabolism research and reviews (2014-04-02)
Roman Stavniichuk, Hanna Shevalye, Sergey Lupachyk, Alexander Obrosov, John T Groves, Irina G Obrosova, Mark A Yorek
ABSTRAKT
Peroxynitrite, a product of the reaction of superoxide with nitric oxide, causes oxidative stress with concomitant inactivation of enzymes, poly(ADP-ribosylation), mitochondrial dysfunction and impaired stress signalling, as well as protein nitration. In this study, we sought to determine the effect of preventing protein nitration or increasing peroxynitrite decomposition on diabetic neuropathy in mice after an extended period of untreated diabetes. C57Bl6/J male control and diabetic mice were treated with the peroxynitrite decomposition catalyst Fe(III) tetramesitylporphyrin octasulfonate (FeTMPS, 10 mg/kg/day) or protein nitration inhibitor (-)-epicatechin gallate (20 mg/kg/day) for 4 weeks, after an initial 28 weeks of hyperglycaemia. Untreated diabetic mice developed motor and sensory nerve conduction velocity deficits, thermal and mechanical hypoalgesia, tactile allodynia and loss of intraepidermal nerve fibres. Both FeTMPS and epicatechin gallate partially corrected sensory nerve conduction slowing and small sensory nerve fibre dysfunction without alleviation of hyperglycaemia. Correction of motor nerve conduction deficit and increase in intraepidermal nerve fibre density were found with FeTMPS treatment only. Peroxynitrite injury and protein nitration are implicated in the development of diabetic peripheral neuropathy. The findings indicate that both structural and functional changes of chronic diabetic peripheral neuropathy can be reversed and provide rationale for the development of a new generation of antioxidants and peroxynitrite decomposition catalysts for treatment of diabetic peripheral neuropathy.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Glycerol, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, 20% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, tested according to Ph. Eur., anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, Molecular Biology, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioXtra, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue, titration: suitable
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycerol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sodium laurilsulfate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.85%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycine, analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycine, 99%, FCC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycerin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, random crystals, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycine, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.