Merck
Screening and comparison of antioxidant activities of polysaccharides from Coriolus versicolor.
International journal of biological macromolecules (2014-05-27)
Xiaowen Sun, Yanping Sun, Qingbo Zhang, Hongwei Zhang, Bingyou Yang, Zhibin Wang, Weiguo Zhu, Bin Li, Qiuhong Wang, Haixue Kuang
ABSTRAKT
Six polysaccharide fractions (Coriolus versicolor polysaccharides: CVPS-1, CVPS-2, CVPS-3, CVPS-4, CVPS-5 and CVPS-6) were isolated and purified from the fruiting bodies of C. versicolor by ion exchange chromatography and gel chromatography. Their chemical and physical characteristics were determined by chemical methods, high performance liquid chromatography, and high-performance gel-permeation chromatography. Finally, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical assay, superoxide radical assay, and hydroxyl radical assay were carried out to test the antioxidant activities of CVPS in vitro. The results indicated that the six CVPS fractions were acidic heteropolysaccharides, composed of mannose, rhamnose, glucuronic acid, glucose and fructose with different ratios. The molecular weights of CVPS-1, CVPS-2, CVPS-3, CVPS-4, CVPS-5 and CVPS-6 were 1740, 1480, 568, 880, 1260 and 1840kDa and the protein contents were 4.2%, 6.4%, 8.5%, 7.8%, 6.5% and 3.9%, respectively. Among the six fractions, CVPS with lower molecular weight, higher protein content and larger uronic acid amount, basically exhibited higher radical scavenging effects at the same concentration. Compared with other fractions, CVPS-3 exhibited the highest antioxidant activities. The effects of the molecular weight, protein content and uronic acid amount of the polysaccharides appeared to be significant on the improvement of the bioactivities.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Phenol solution, 5000 μg/mL in methanol, certified reference material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol solution, certified reference material, 500 μg/mL in methanol
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid solution, 6.1 N
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Kwas askorbinowy, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Xylose, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazine, 97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Xylose, BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol solution, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, BioReagent, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol solution, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, BioReagent, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioXtra, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Liquified Phenol, ≥89.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Xylose, BioXtra, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Xylose, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sulfuric acid concentrate, 0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol solution, 100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Ascorbic acid, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Ascorbic Acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.