Merck
Microbial cell-free extracts as sources of enzyme activities to be used for enhancement flavor development of ewe milk cheese.
Journal of dairy science (2015-07-06)
Maria Calasso, Leonardo Mancini, Raffaella Di Cagno, Gianluigi Cardinali, Marco Gobbetti
ABSTRAKT
Freeze-dried cell-free extracts (CFE) from Lactobacillus casei LC01, Weissella cibaria 1XF5, Hafnia alvei Moller ATCC 51815, and Debaryomyces hansenii LCF-558 were used as sources of enzyme activities for conditioning the ripening of ewe milk cheese. Compared with control cheese (CC), CFE did not affect the gross composition and the growth of the main microbial groups of the cheeses. As shown through urea-PAGE electrophoresis of the pH 4.6-soluble nitrogen fraction and the analysis of free AA, the secondary proteolysis of the cheeses with CFE added was markedly differed from that of the CC. Compared with CC, several enzyme activities were higher in the water-soluble extracts from cheeses made with CFE. In agreement, the levels of 49 volatile compounds significantly differentiated CC from the cheeses made with CFE. The level of some alcohols, ketones, sulfur compounds, and furans were the lowest in the CC, whereas most aldehydes were the highest. Each CFE seemed to affect a specific class of chemical compounds (e.g., the CFE from H. alvei ATCC 51815 mainly influenced the synthesis of sulfur compounds). Apart from the microbial source used, the cheeses with the addition of CFE showed higher score for acceptability than the control cheese. Cheese ripening was accelerated or conditioned using CFE as sources of tailored enzyme activities.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
D-Glucose-12C6, 16O6, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisiloxane, viscosity 0.65 cSt (25 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), viscosity 1.0 cSt (25 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.