Merck
The 9-1-1 checkpoint clamp coordinates resection at DNA double strand breaks.
Nucleic acids research (2015-05-01)
Greg H P Ngo, David Lydall
ABSTRAKT
DNA-end resection, the generation of single-stranded DNA at DNA double strand break (DSB) ends, is critical for controlling the many cellular responses to breaks. Here we show that the conserved DNA damage checkpoint sliding clamp (the 9-1-1 complex) plays two opposing roles coordinating DSB resection in budding yeast. We show that the major effect of 9-1-1 is to inhibit resection by promoting the recruitment of Rad9(53BP1) near DSBs. However, 9-1-1 also stimulates resection by Exo1- and Dna2-Sgs1-dependent nuclease/helicase activities, and this can be observed in the absence of Rad9(53BP1). Our new data resolve the controversy in the literature about the effect of the 9-1-1 complex on DSB resection. Interestingly, the inhibitory role of 9-1-1 on resection is not observed near uncapped telomeres because less Rad9(53BP1) is recruited near uncapped telomeres. Thus, 9-1-1 both stimulates and inhibits resection and the effects of 9-1-1 are modulated by different regions of the genome. Our experiments illustrate the central role of the 9-1-1 checkpoint sliding clamp in the DNA damage response network that coordinates the response to broken DNA ends. Our results have implications in all eukaryotic cells.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
D-Glucose-12C6, 16O6, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.