Merck
Cytotoxic, genotoxic, and neurotoxic effects of Mg, Pb, and Fe on pheochromocytoma (PC-12) cells.
Environmental toxicology (2014-06-20)
Talia Sanders, Yi-Ming Liu, Paul B Tchounwou
ABSTRAKT
Metals such as lead (Pb), magnesium (Mg), and iron (Fe) are ubiquitous in the environment as a result of natural occurrence and anthropogenic activities. Although Mg, Fe, and others are considered essential elements, high level of exposure has been associated with severe adverse health effects including cardiovascular, hematological, nephrotoxic, hepatotoxic, and neurologic abnormalities in humans. In the present study we hypothesized that Mg, Pb, and Fe are cytotoxic, genotoxic and neurotoxic, and their toxicity is mediated through oxidative stress and alteration in protein expression. To test the hypothesis, we used the pheochromocytoma (PC-12) cell line as a neuro cell model and performed the LDH assay for cell viability, Comet assay for DNA damage, Western blot for oxidative stress, and HPLC-MS to assess the concentration levels of neurological biomarkers such as glutamate, dopamine (DA), and 3-methoxytyramine (3-MT). The results of this study clearly show that Mg, Pb, and Fe, respectively in the form of MgSO4 , Pb(NO3 )2 , FeCl2 , and FeCl3 induce cytotoxicity, oxidative stress, and genotoxicity in PC-12 cells. In addition, exposure to these metallic compounds caused significant changes in the concentration levels of glutamate, dopamine, and 3-MT in PC-12 cells. Taken together the findings suggest that MgSO4 , Pb(NO3 )2 , FeCl2 , and FeCl3 have the potential to induce substantial toxicity to PC-12 cells.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Iron(III) chloride, anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(III) chloride, ≥99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(III) chloride solution, 0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(II) chloride, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate solution, Molecular Biology, 1.00 M±0.04 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(II) chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(II) chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(II) chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Glutamine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, puriss. p.a., drying agent, anhydrous, ≥98.0% (KT), powder (very fine)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Iron(III) chloride solution, purum, 45% FeCl3 basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.