Merck
  • Natural killer cell killer immunoglobulin-like gene receptor polymorphisms in non-Hodgkin lymphoma: possible association with clinical course.
Natural killer cell killer immunoglobulin-like gene receptor polymorphisms in non-Hodgkin lymphoma: possible association with clinical course.
Leukemia & lymphoma (2015-02-24)
Gulsum Emel Pamuk, Hilmi Tozkir, Mehmet Sevki Uyanik, Hakan Gurkan, Julide Duymaz, Omer Nuri Pamuk
ABSTRAKT
Natural killer (NK) cell killer immunoglobulin-like receptors (KIRs) contribute to the pathogenesis of many diseases. We determined the association between polymorphisms of KIR and their ligands and susceptibility to non-Hodgkin lymphoma (NHL), clinical features and prognosis. We included 90 patients with NHL and 94 controls. In the NHL group, KIR2DS1, HLA-Bw4 (Thr80) and HLA-Bw4 (Thr80)+/Bw4 (Iso80)- ligands were significantly more frequent. Patients with early-stage NHL had more frequent KIR2DL5 and KIR2DL5B than patients with advanced-stage NHL. During a median follow-up of 27 months, 26 patients with NHL died. Poor prognostic factors in univariate analysis were KIR2DL5A, KIR2DS1 and KIR3DS1 genotypes. In multivariate Cox regression analysis, advanced age and early relapse were poor prognostic factors. KIR genes and ligands had no significant effect on survival. The activating KIR2DS1 gene might activate NK cells, contributing to the production of more lymphoma cells. In addition, KIR2DS1, KIR2DL5A and KIR3DS1 might also be associated with a poor prognosis in NHL.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Boric acid-11B, ≥99 atom % 11B
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, 99.97% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, BioXtra, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, tablet, 1 g boric acid per tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, suitable for electrophoresis, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Boric acid, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.