Merck
An inhibitor persistently decreased enteric methane emission from dairy cows with no negative effect on milk production.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2015-08-01)
Alexander N Hristov, Joonpyo Oh, Fabio Giallongo, Tyler W Frederick, Michael T Harper, Holley L Weeks, Antonio F Branco, Peter J Moate, Matthew H Deighton, S Richard O Williams, Maik Kindermann, Stephane Duval
ABSTRAKT
A quarter of all anthropogenic methane emissions in the United States are from enteric fermentation, primarily from ruminant livestock. This study was undertaken to test the effect of a methane inhibitor, 3-nitrooxypropanol (3NOP), on enteric methane emission in lactating Holstein cows. An experiment was conducted using 48 cows in a randomized block design with a 2-wk covariate period and a 12-wk data collection period. Feed intake, milk production, and fiber digestibility were not affected by the inhibitor. Milk protein and lactose yields were increased by 3NOP. Rumen methane emission was linearly decreased by 3NOP, averaging about 30% lower than the control. Methane emission per unit of feed dry matter intake or per unit of energy-corrected milk were also about 30% less for the 3NOP-treated cows. On average, the body weight gain of 3NOP-treated cows was 80% greater than control cows during the 12-wk experiment. The experiment demonstrated that the methane inhibitor 3NOP, applied at 40 to 80 mg/kg feed dry matter, decreased methane emissions from high-producing dairy cows by 30% and increased body weight gain without negatively affecting feed intake or milk production and composition. The inhibitory effect persisted over 12 wk of treatment, thus offering an effective methane mitigation practice for the livestock industries.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Carbon, mesoporous, nanopowder, less than 500 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-12C solution, 20% in H2O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Carbon, mesoporous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Carbon, mesoporous, nanopowder, graphitized, less than 250 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Carbon, mesoporous, less than 100 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution, Molecular Biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methane-12C, 13C-depleted, 99.99 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, rod, 200mm, diameter 1.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foil, 100x100mm, thickness 1.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, rod, 100mm, diameter 1.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, rod, 100mm, diameter 7.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, tube, 100mm, outside diameter 10mm, inside diameter 3mm, wall thickness 3.5mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foil, 50x50mm, thickness 4.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foil, 100x100mm, thickness 2.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foil, 100x100mm, thickness 6.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foil, 10x10mm, thickness 1.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, rod, 200mm, diameter 5.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foam, 150x150mm, thickness 2.5mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foam, 150x150mm, thickness 3.2mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foam, 150x150mm, 0.05g.cmué, porosity 96.5%, 24 pores/cm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foil, 10x10mm, thickness 4.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, rod, 50mm, diameter 1.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, rod, 100mm, diameter 3.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, foam, 300x300mm, thickness 20mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Węgiel - Szklisty, rod, 200mm, diameter 3.0mm, glassy carbon
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.