Merck
3D Bioprinting Human Chondrocytes with Nanocellulose-Alginate Bioink for Cartilage Tissue Engineering Applications.
Biomacromolecules (2015-03-26)
Kajsa Markstedt, Athanasios Mantas, Ivan Tournier, Héctor Martínez Ávila, Daniel Hägg, Paul Gatenholm
ABSTRAKT
The introduction of 3D bioprinting is expected to revolutionize the field of tissue engineering and regenerative medicine. The 3D bioprinter is able to dispense materials while moving in X, Y, and Z directions, which enables the engineering of complex structures from the bottom up. In this study, a bioink that combines the outstanding shear thinning properties of nanofibrillated cellulose (NFC) with the fast cross-linking ability of alginate was formulated for the 3D bioprinting of living soft tissue with cells. Printability was evaluated with concern to printer parameters and shape fidelity. The shear thinning behavior of the tested bioinks enabled printing of both 2D gridlike structures as well as 3D constructs. Furthermore, anatomically shaped cartilage structures, such as a human ear and sheep meniscus, were 3D printed using MRI and CT images as blueprints. Human chondrocytes bioprinted in the noncytotoxic, nanocellulose-based bioink exhibited a cell viability of 73% and 86% after 1 and 7 days of 3D culture, respectively. On the basis of these results, we can conclude that the nanocellulose-based bioink is a suitable hydrogel for 3D bioprinting with living cells. This study demonstrates the potential use of nanocellulose for 3D bioprinting of living tissues and organs.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Diethyl azodicarboxylate solution, purum, ~40% in toluene (H-NMR)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, powder, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Glutamine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.