Merck
Analiza GC estrów ftalanowych w oleju kukurydzianym (z domieszką) na SLB®-5ms po SPME z włóknem PDMS 100 μm
Analiza GC estrów ftalanowych w oleju kukurydzianym (z domieszką) na SLB®-5ms po SPME z włóknem PDMS 100 μm suitable for GC, application for SPME
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Diphenyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
Dicyclohexyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
Bis(methylglycol) phthalate
analytical standard
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 15 mL vial with 18-400 thread, pkg of 100 ea
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Dimethyl phthalate solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
SPME Fiber Holder
for use with Manual Sampling, pk of 1
SPME Fiber Holder
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2 Autosamplers, pk of 1
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Dibutyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Diisobutyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
used together
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME Fiber Assembly
7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, green hub
SPME Fiber Assembly
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
SPME Fiber Assembly
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
CONDITIONS
sample/matrix
corn oil spiked with phthalate esters at 500 μg/kg
SPME fiber
100 μm PDMS (57300-U)
extraction
headspace, 95 °C (measured in headspace)
desorption process
260 °C for 4 min
column
F.S. CAP. SLB-5ms 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven
60 °C (1 min), 10 °C/min to 330 °C (10 min)
inj. temp.
260 °C
carrier gas
helium, 0.6 mL/min, constant
liner
0.75 mm I.D. SPME
sample
Corn oil
Opis
Komentarz do analizy
W tym zastosowaniu SPME wykorzystano do analizy estrów ftalanowych z próbek oleistych, w szczególności pakietów smakowych na bazie oleju dołączonych do zestawów makaronu ramen. Próbki oleju kukurydzianego i olejów aromatyzowanych dołączone do zestawów makaronu ramen analizowano za pomocą wysokotemperaturowej ekstrakcji SPME w przestrzeni nadpowierzchniowej przy użyciu włókna PDMS o grubości 100 μm, które następnie desorbowano bezpośrednio w systemie GC/MS. Wzorce kalibracyjne przygotowano w oleju kukurydzianym, a analizie poddano wzbogacone próbki aromatów na bazie oleju z kurczaka i wołowiny. Kolumny GC SLB-5ms zapewniają niezmiennie niskie pęknięcia, obojętne, wydajne i trwałe separacje.