Merck
Analiza HPLC wzorców Withania na Discovery® C18
Analiza HPLC wzorców Withania na Discovery® C18 application for HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Discovery® C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Withanoside IV
analytical standard
12-Deoxywithastramonolide
analytical standard
Withanolide A
analytical standard
Withaferin A
analytical standard
CONDITIONS
column
Discovery C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504971)
mobile phase
[A] 1 mM potassium phosphate, monobasic; [B] acetonitrile
gradient
5 to 45% B in 18 min; 45 to 80% B in 7 min; held at 80% B for 3 min
flow rate
1.5 mL/min
pressure
220 bar (3200 psi)
column temp.
27 °C
detector
UV, 227 nm
injection
20 μL
sample
20 μg/mL in water: acetonitrile (86:14)
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Discovery C18 do skutecznego oddzielania wzorców withania zgodnie z monografią USP.