Merck
Analiza LC/MS (TOF) enancjomerów kwasu DL-α-hydroksyglutarowego na Astec® CHIROBIOTIC® R, szybka separacja
Analiza LC/MS (TOF) enancjomerów kwasu DL-α-hydroksyglutarowego na Astec® CHIROBIOTIC® R, szybka separacja application for HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95% (GC)
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥98.0% (GC)
DL-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95.0% (GC)
CONDITIONS
column
Astec CHIROBIOTIC® R, 10 cm x 4.6 mm I.D., 5μm particles (13022AST)
mobile phase
5:95, (water:methanol) with 0.3% acetic acid and 0.1% ammonium hydroxide
flow rate
1 mL/min
pressure
1700 psi (117 bar)
column temp.
25 °C
detector
MS, ESI(-) TOF, SIM, m/z 147.03, split 100:1
injection
10 μL
sample
DL-a-Hydroxyglutaric acid, 1 mg/mL in 50:50, water:methanol
Opis
Komentarz do analizy
Chiralne 2-hydroksyglutarany (2-OHG) są ważnymi sygnaturami molekularnymi zarówno zdrowych, jak i chorych komórek biologicznych, ich specyficznych szlaków biochemicznych i wrodzonych błędów metabolizmu. Chiralne różnicowanie i kwantyfikacja D-2-OHG i L-2-OHG jest kluczem do scharakteryzowania zaburzeń neurometabolicznych, takich jak kwasica 2-hydroksyglutarowa, która powoduje upośledzenie neurologiczne we wczesnym okresie życia. W tym zastosowaniu kolumna Astec® CHIROBIOTIC® R pracująca w warunkach polarnej jonowej fazy ruchomej pozwoliła na szybkie rozdzielenie enancjomerów D i L 2-OHG w warunkach umożliwiających czułą detekcję LC-MS/MS.