Merck
Strona głównaZastosowaniaChemia i syntezaProjektowanie i optymalizacja reakcji
Projektowanie i optymalizacja reakcji
Zbliżenie systemu automatyzacji laboratorium z wieloma końcówkami pipet umieszczonymi nad kilkoma szklanymi fiolkami zawierającymi czerwoną ciecz.
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych ma kluczowe znaczenie w badaniach nad syntezą organiczną. Zmieniając parametry reakcji (katalizator, pH, rozpuszczalnik, temperaturę lub czas), można osiągnąć określone wyniki (oszczędność kosztów, czystość, selektywność lub wydajność). Optymalizacja reakcji chemicznych wymaga elastyczności, precyzji i powtarzalności narzędzi syntezy, za pomocą których przeprowadzane są eksperymenty. Projektując reakcje chemiczne, nacisk kładzie się na zbudowanie syntetycznej ścieżki do docelowej cząsteczki z dostępnych na rynku materiałów wyjściowych.
Zazwyczaj stosuje się "podejście rozłączne", w którym nacisk kładzie się na budowę kluczowych wiązań. Proces jest podzielony na proste kroki, pracując wstecz od docelowej cząsteczki, a nie do przodu od materiału wyjściowego. Podczas gdy wielu chemików ucieka się do swojej rozległej wiedzy na temat reakcji, aby stworzyć te syntetyczne szlaki, obecnie istnieje wiele narzędzi programowych, takich jak SYNTHIA™, które pozwalają użytkownikom łatwo analizować niestandardowe ścieżki dla znanych i nowych cząsteczek pod kątem kryteriów wyszukiwania.  
Nagrodzone kategorie
Schemat aktywacji prekatalizatorów Buchwalda
Katalizatory i ligandy Buchwalda
Katalizatory i ligandy Buchwalda umożliwiają wszechstronne reakcje sprzęgania krzyżowego dla wiązań C-C, C-N i innych.
Produkty w sklepie
Przykładowe metale przejściowe (żelazo, srebro, iryd, rod, pallad i nikiel) w katalizatorach metali przejściowych.
Katalizatory metali przejściowych
Katalizatory i ligandy Buchwalda umożliwiają wszechstronne reakcje sprzęgania krzyżowego dla wiązań C-C, C-N i innych.
Produkty w sklepie
Fotoreaktor w laboratorium syntezy organicznej do katalizy fotoredoksowej
Fotokatalizatory
Fotokataliza wykorzystuje światło widzialne do aktywacji reakcji chemicznej. Nasze bogate portfolio katalizatorów i fotoreaktorów umożliwia spójne reakcje w katalizie fotoredoks.
Produkty w sklepie
Graficzne przedstawienie pierwiastka chemicznego fosforu z układu okresowego, pokazujące jego liczbę atomową "15" i masę atomową "30,973762".
Ligandy fosfinowe
Zapoznaj się z szeroką gamą ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego i różnorodnych zastosowań.
Produkty w sklepie
W optymalizacji reakcji można zastosować różne metodologie eksperymentalne. W metodzie prób i błędów lub jednej zmiennej na raz, wszystkie eksperymentalne dane wejściowe są utrzymywane na stałym poziomie, z wyjątkiem jednego, w celu zarejestrowania określonego wyniku. Seria reakcji jest przeprowadzana do momentu określenia optimum. Następnie wybierana jest inna zmienna, a proces powtarza się, aż wszystkie dane wejściowe zostaną sprawdzone i ustalony zostanie zestaw optymalnych danych wejściowych.
Podejście wieloparametrowe lub "projektowanie eksperymentów" zmienia czynniki jednocześnie od ich najniższej do najwyższej wartości, aby skuteczniej znaleźć optymalne warunki. Różne kombinacje są wykonywane w tym samym zestawie eksperymentów. Dodatkowe eksperymenty są przeprowadzane między niskimi i wysokimi czynnikami w celu określenia wewnętrznej zmienności. Wartości można przedstawić w postaci sześcianu, aby zilustrować relacje między czynnikami a odpowiedziami. Aby ten proces optymalizacji zakończył się sukcesem, należy zwrócić uwagę na odtwarzalność poprzez przeprowadzanie reakcji w sposób systematyczny i kontrolowany.
Po znalezieniu realnej ścieżki syntezy docelowej cząsteczki, niezliczone dodatkowe godziny są poświęcane na optymalizację każdej reakcji chemicznej, aby produkt był lepszy, szybszy lub bardziej wydajny. Wykorzystanie optymalizacji projektowania reakcji chemicznych może prowadzić do szybszych przełomów naukowych.
Reaction Optimization Table
Figure 1.Reaction Optimization Table