Merck
1.06441
氟化钠
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
别名:
氟化钠
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
经验公式(希尔记法):
FNa
化学文摘社编号:
分子量:
41.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-667-8
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
agency
BP
Ph. Eur.
USP
品質等級
蒸汽壓力
1 hPa ( 1077 °C)
產品線
EMPROVE® API
形狀
crystals
效力
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
一般說明
我们以近 200 年的经验为后盾,为高质量API提供行业领先的生产技术和全面的监管支持。从完整的创新叶酸产品线到定制合成,我们的定制可扩展解决方案可满足您的特殊生产需求。作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
氟化钠用于口腔卫生领域,作为临床营养物质和膳食补充剂中的氟源微量元素。Emprove® API氟化钠遵照ICH Q7指南生产。可提供CEP和US-DMF。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
使用 Emprove® 计划保持符合 GMP 要求
使用Emprove® Dossiers可加快资格认证、保持合规性并节省时间。
下载 Dossiers
注意:您将进入 EmproveSuite.com。您的用户名和密码与 SigmaAldrich.com 是分开的,可能不同
免费注册,几分钟内即可访问 Emprove® Dossiers。 升级您的订阅计划,解锁 Emprove® Suite 中的高级定制内容。
没有找到您要找的内容?访问 Emprove® 计划帮助页面