Merck
主页Products化学与生化试剂催化剂交叉偶联催化剂
交叉偶联催化剂
交叉偶联反应是过渡金属催化的合成转化反应,广泛用于从简单分子形成复杂分子。尽管交叉偶联反应也用于形成 C-O、C-N 和 C-S 键,但它们是非常重要的碳-碳键形成反应。
许多研究小组开发了新的金属配合物和配体,从而扩大了这些转化反应的范围,形成了更复杂的分子。其中一些重要的反应包括:Suzuki-Miyaura 反应、Negishi 偶联反应、Heck 反应、Kumada 偶联反应、Stille 交叉偶联反应、Sonogashira 偶联反应和 Buchwald Hartwig 氨基化反应。此外,科学家们还开发出了新的过渡金属复合物,它们能以高产率和低催化剂负载催化这些反应。其中有几种可使这些反应在温和的反应条件下进行,并具有高活性和高周转次数。其中许多过渡金属催化剂还成功地进入了工业领域,催化了吨级规模的交叉偶联反应。
我们致力于通过全面的交叉偶联催化剂产品组合来满足您的所有需求。
产品
按相关性排序
显示269的1-20
变更视图
显示269的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
MPHOS: A TuneBLE LIGAND SCAFFOLD
MPhos 是一类新型非对称双膦二茂铁配体,可用于多种交叉偶联反应。配体支架包括一个笨重的二(1-金刚烷基)膦基团和一个可调的第二膦。已展示的应用包括多种类型的 Csp2-Csp3 偶联反应(即:Csp2-Csp3 偶联反应)。Murahashi-Feringa (Li)、Kumada-Corriu (Mg)、Negishi (Zn) 和 Suzuki-Miyaura (B)),具有广泛的底物范围,包括许多 "类药物 "分子。了解更多信息 here.
钯催化剂
由于钯催化剂能够微调反应条件(温度、溶剂、配体、碱和其他添加剂),因此用途极为广泛。此外,钯催化剂对各种官能团具有极高的耐受性,通常具有极好的立体和区域特异性,从而避免了保护基的需要。
镍催化剂
我们提供用于交叉偶联反应的大量高纯度镍催化剂。这些镍催化剂的氧化态范围广泛:镍 (0)、镍 (II)、镍 (III) 和镍 (IV)。可立即购买的镍催化剂包括铝镍(Al Ni)合金、铵镍水合物、镍 COD、镍卤化物(氯化物、溴化物、氟化物和碘化物)、镍环戊二烯、金属镍、镍酰基化合物和雷尼镍。
相关资源
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。