新一代测序
新一代测序(NGS)泛指可针对生物体指定区域或全基因组进行大规模平行或深度覆盖测序的多种相关技术。作为基于基因组学研究领域不可或缺的手段,测序技术已问世数十年之久。但直到NGS测序技术或DNA和RNA大规模平行测序技术的持续进步,研究人员才得以拓展全基因组测序覆盖度和数据分析能力,同时急剧降低测序成本。NGS应用已不再局限于全基因组分析,对于基础基因组学和疾病研究的最新进步更是影响深远。
推荐类别
NGS方法概览
随着NGS方法和试剂不断发展,目前涌现出众多可供研究人员选用的NGS系统。现有常用平台整合了NGS流程中的多个关键步骤,包括样品或文库制备、簇生成、测序和数据分析。样品制备通常涉及DNA扩增或添加序列接头。DNA序列簇生成指DNA共价连接接头后,与固体表面杂交进行桥式PCR扩增,或者进行微乳液PCR。现有多种DNA测序方法,包括连接法测序、合成法测序、焦磷酸测序和离子半导体测序。每种测序方法都采用不同的反应步骤和化学法,最终决定序列长度(读长)、错误率和试剂成本。
NGS数据分析方法
测序后的数据分析是所有NGS工作流程最后的关键步骤。由于每个NGS平台和工作流程都会生成海量数据信息,生物信息学家必须借助种类繁多的分析工具(如Bowtie、Galaxy等)来分析这些原始数据,进行序列比对和定位。如此庞大数据集需要通过融合各个学科来开发和优化各类分析和解读工具,这也是推动NGS技术领域不断发展的重要动力。根据特定的应用需求,这些强大的工具可帮助研究人员测序整个基因组、外显子组或转录组来进行基础和疾病研究。
相关文章
- 无论新一代测序 (NGS) 平台如何变化,都需要通用和索引接头序列来正确组装样品片段。
- MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.
- MISSION阳性对照siRNA采用Rosetta siRNA设计算法,可作为所有siRNA沉默实验的理想互补选择。所有MISSION阳性对照siRNA均已通过性能验证,让您可腾出更多时间沉默自己的目标基因,无需为优化内参花费太多时间。
- Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
- 查看完整内容 (19)
相关实验方案
- 面向全基因组扩增(WGA)的SeqPlexDNA扩增试剂盒(SEQXE)专用于对极小量或降解/高度片段化的DNA进行下一代测序(NGS)。
- 退火是加热和冷却两条具有互补序列的单链寡核苷酸的过程。
- SeqPlex RNA扩增试剂盒可在进入常用深度测序平台工作流程之前为总RNA或分离后的mRNA提供一种扩增方法,
- WTA2(一种全转录组扩增(WTA)方法)能够在区区4小时内,代表性地扩增出纳克级的总RNA而没有3'偏差。
- GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
- 查看完整内容 (9)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.