選擇尺寸
關於此項目
跳轉至
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
fine powder
自燃溫度
410 °C
品質
E 421
粒徑
(see specification)
pH值
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
溶解度
213 g/L
應用
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
1 of 4
本產品 | 1.00419 | 1.05980 | 1.37096 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP |
| form fine powder | form fine powder | form fine powder | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT |
| solubility 213 g/L | solubility 213 g/L | solubility 213 g/L | solubility 213 g/L |
| autoignition temp. 410 °C | autoignition temp. 410 °C | autoignition temp. 410 °C | autoignition temp. 410 °C |
一般說明
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
特點和優勢
- 低压片力下具有高压缩性
- 快速崩解和溶出
- 高稀释性
- 无吸湿性,还原糖含量极低
- 保证制剂均匀混合
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
使用 Emprove® 計劃保持符合 GMP 規範
使用 Emprove® Dossiers 加快資格審核、維持合規性並節省時間。
注意:您將被帶到 EmproveSuite.com。您的用戶名和密碼與 SigmaAldrich.com 是分開的,可能會有所不同。
免費註冊並在數分鐘內存取 Emprove® Dossiers。 升級您的訂閱方案,解鎖 Emprove® Suite 中的進階和客製化內容。
找不到您要的內容?請造訪 Emprove® Program Help 頁面。
文章
瞭解常見的片劑製造技術,以及各種技術的優缺點。
與成人相比,兒童用藥面臨獨特的配方挑戰。在設計藥品時,請考慮兒童的發育生理和年齡特徵。品質問題會嚴重影響病患安全。因此,輔料品質、供應商選擇和供應鏈安全是至關重要的,特別是對於兒科配方。
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the advantages of mannitol when used as an excipient in solid drug formulation.
相關內容
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.