Merck
1.03654
正庚烷
greener alternative
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
同義詞:
庚烷
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
線性公式:
CH3(CH2)5CH3
CAS 編號:
分子量::
100.20
Beilstein:
1730763
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
205-563-8
NACRES:
NA.03
Bp:
98 °C (lit.)
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.3% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤10 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb K (Potassium)
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
透射率
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
溶解度
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.043901.043651.04307
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥85% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
一般說明
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。庚烷是比己烷更环保的溶剂,因此符合“更安全的溶剂和助剂”原则。点击此处以获取更多信息。
應用
  • Pt(PPh(3))(4) and Pt(PPh(3))(4)@IL catalyzed hydroboration of ketones.: 本研究探讨了正庚烷作为溶剂在 Pt(PPh(3))(4) 和 Pt(PPh(3))(4)@IL 催化的酮的硼氢化中的应用,证明其适合有机金属化学和催化过程应用 (Krupa et al., 2023)。
  • Imidazolium-based ionic liquids as dispersants to improve the stability of asphaltene in Egyptian heavy crude oil.: 本研究使用正庚烷进行沥青质稳定性分析,凸显了其在石油化学和开发更高效分散剂中的作用(Ghanem et al., 2023)。
  • A countercurrent chromatography solvent system based on deep eutectic solvents for separation of cis- and trans-crocetin from Gardenia jasminoides Ellis.: 本研究采用正庚烷在新型溶剂系统中进行逆流色谱分析,证明了其在天然产物分离和分析化学中的实用价值 (Wen et al., 2023)。
  • Volatile Organic Compounds in Disposable Diapers and Baby Wipes in the US: A Survey of Products and Health Risks.: 本研究将正庚烷应用到检测挥发性有机化合物的分析方法,凸显其在环境健康和安全评估中的重要价值(Lin et al., 2023)。
  • Countercurrent chromatography separation of vitamin E isomers in a co-current mode.: 本研究使用正庚烷通过逆流色谱法分离维生素 E 异构体,证明其在营养化学和质量控制中的应用价值(Hu et al., 2023)。
準備報告
产品已经过0.2 μm滤器过滤
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.3 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.005 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
Al(铝): ≤ 10 ppb
Ca(钙): ≤ 10 ppb
Fe(铁): ≤ 10 ppb
K(钾): ≤ 5 ppb
Mg(镁) ≤ 10 ppb
Na(钠): ≤ 10 ppb
透射率(210 nm): ≥ 50 %
透射率(220 nm): ≥ 80 %
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98 %
适用于LC-MS;基于利血平的背景质量峰强度(APCI/ESI+): ≤ 2 ppb
适用于LC-MS;基于利血平的背景质量峰强度(APCI/ESI-): ≤ 20 ppb
经0.2 μm滤器过滤。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F
閃點(°C)
-4 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf