HPLC 溶劑
HPLC(高效液相色譜法)是一種功能強大的分析技術,用於從複雜的混合物中分離、淨化和量化分析物質。分離過程依靠選擇性吸附和分析物在流動相的驅動下以可控流速通過裝有固定相的色譜柱進行差異遷移。HPLC 級溶劑作為流動相,經過高度純化以符合嚴格的品質標準,確保不會引入污染物或干擾分析。選擇適當的溶劑對於達到最佳的分離與分析效果至關重要。這些溶劑根據被分離分析物的極性進行分類,包括非極性、中度極性、極性和高極性溶劑。
HPLC 中的非極性溶劑
非極性溶劑廣泛應用於正相 HPLC 和反相 HPLC,使其成為各種分離應用的多用途選擇。這些溶劑如正己烷和環己烷,對於分離非極性化合物特別有效,包括碳氫化合物和脂類。
HPLC 中的中等極性溶劑
中等極性溶劑可在正相和反相 HPLC 中使用,因此適合分離各種分析物。例如,乙酸乙酯常用於萃取生物樣本中的化合物。
HPLC 中的極性溶劑
極性溶劑主要用於反相 HPLC,其中固定相為非極性,而流動相為極性。常見的選擇如 甲醇和 乙腈 對於分離極性化合物非常有效,包括胺基酸、糖和藥物。
HPLC 中的高極性溶劑
水是反相 HPLC 中常用的高極性溶劑,通常與其他溶劑混合使用。
HPLC 級溶劑
我們的 HPLC 級溶劑有兩個優質品牌:LiChrosolv® 溶劑和OmniSolv® 溶劑(僅在美國和加拿大)。Supelco® 產品組合專為管制/認證應用領域設計,而 SigmaAldrich® 產品組合則迎合研究應用。
HPLC 等級溶劑
在等級 HPLC 中,流動相組成在整個分離過程中保持不變。這些溶劑經過 0.2 μm 的微過濾,可確保穩定的流量,將堵塞的風險降至最低,並提高 HPLC 系統的整體效率。這些溶劑具有低 UV 特性,可降低 UV 檢測的背景干擾,使分析測量更清晰、準確。
HPLC梯度溶劑
HPLC中的梯度洗脫涉及在色譜運行過程中改變流動相組成,因此非常適合分離保留因子範圍較大的混合物。這些溶劑經過 0.2 μm 微過濾,紫外吸收率極低,可減少檢測過程中的背景干擾,有助於更清晰、準確地檢測分析物。
HPLC Plus 溶劑
HPLC Plus 溶劑具有純度高、梯度基線漂移慢、雜質少等優點,是要求嚴格的分析應用的理想選擇。其低紫外線特性可降低背景干擾,確保清晰精確的檢測。這些溶劑也適用於氣相色譜(GC)、LC-UV 和 LC-MS 應用。
UHPLC-MS溶劑
超高效液相層析 (UHPLC) 是一種液相層析,其工作壓力比傳統 HPLC 高。當與質譜法 (MS)結合時,可根據分子的質量對電荷比率進行精確的鑑別與定量。UHPLC 能以更高的解析度和速度分離複雜的混合物,在提高靈敏度和精確度的同時,還能分析較小的樣品。
這些溶劑的基線極低,雜質峰極少,例如鄰苯二甲酸鹽和 聚乙二醇 (PEG),這些雜質會干擾目標分析物的檢測與定量。此外,它們形成的質譜加合物極少,提高了分析的準確性和可靠性,並顯示出卓越的批次間重現性,使不同批次的性能保持一致。
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。