Merck
1.04302
苏木精晶体(C.I.75290)
for microscopy
同義詞:
苏木精晶体(C.I.75290)
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C16H14O6
CAS 編號:
分子量::
302.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116130
酶委員會索引編號:
208-237-3
NACRES:
NA.21
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
形狀
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
visual transition interval
5.0-7.2, yellow to violet
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
體積密度
500 kg/m3
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1C[C@@]2([C@H](c4c1c(c(cc4)O)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m1/s1
InChI 密鑰
WZUVPPKBWHMQCE-CJNGLKHVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.15938H31361.05175
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
一般說明
苏木精晶体是一种染料,用于细胞核内DNA的特异性染色。它可用于细胞学和组织学。细胞核染成蓝色、深紫色至黑色。苏木精与带正电的三价金属盐混合,形成所谓的苏木精湖(hematoxylin lake),用于细胞核的选择性染色(DNA)。
它是一种IVD 注册产品,并通过CE认证,因此可用于临床诊断。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anna-Lena Ruppert et al.
Journal of molecular histology, 51(4), 421-435 (2020-07-04)
Tuft cells are a rare population of chemosensory cells at the mucosal surface epithelia of hollow organs. Their name-giving morphological feature is an apical tuft of stiff microvilli. Accordingly, the actin-binding protein, villin, was identified as one of the first
相關內容