Merck
1.05175
苏木精溶液,改良型,符合Gill II
for microscopy
同義詞:
苏木精溶液,符合GILL
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116113
NACRES:
NA.41
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
形狀
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
pH值
2.5 (25 °C in H2O)
密度
1.04-1.06 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.051741.043021.09253
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
一般說明
显微镜用Gill II改良苏木精溶液可用于人类医学细胞诊断,并用于人类来源样品材料的组织学研究。它是一种即用型染色溶液,当与我们产品组合中的其它体外诊断产品一起使用时,使得人妇产科医学和临床细胞学标本材料(例如体液涂片)中细胞靶结构可用于诊断目的的评估。在苏木精-伊红染色(H&E)(最广泛使用的组织学染色技术)中,使用即用型染色溶液(例如Mayers血红素溶液或根据Gill II或Gill III改良的苏木精溶液)实现核染色。 染料以受控的方式氧化,这使得结果稳定并可对染色结构进行出色的区分。复染,即蛋白质、胶原蛋白、角蛋白、细胞间物质的复染,可用0.5%伊红Y酒精或水溶液进行。这些溶液需要在使用前过滤。
500 ml瓶足以涂布1500至2500个载玻片。已注册为IVD和认证CE产品。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
显微镜检查的适用性:通过测试
细胞核(阴道涂片):蓝色至深紫色
嗜蓝细胞质:蓝绿色至绿色
嗜酸性细胞质:粉红色
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Andrea Sümegi et al.
BMC medical genetics, 21(1), 61-61 (2020-03-29)
Wolcott-Rallison Syndrome (WRS) is a rare autosomal recessive disease that is the most common cause of neonatal diabetes in consanguineous families. WRS is caused by various genetic alterations of the Eukaryotic Translation Initiation Factor 2-Alpha Kinase 3 (EIF2AK3) gene. Genetic
Erzsébet Zavaczki et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 3721383-3721383 (2020-03-19)
Intraplaque hemorrhage frequently occurs in atherosclerotic plaques resulting in cell-free hemoglobin, which is oxidized to ferryl hemoglobin (FHb) in the highly oxidative environment. Osteoclast-like cells (OLCs) derived from macrophages signify a counterbalance mechanism for calcium deposition in atherosclerosis. Our aim
相關內容
使用標準和特殊染色劑和染料,瞭解生物組織染色對研究和臨床病理學的關鍵性。
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.