等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3.5 (vs air)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
840 °F
效力
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.001 meq/g Alkalinity
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water
蒸發殘留物
≤0.0010%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 14 °C
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
1 of 4
本產品 | PHR1556 | 1430203 | 8.20820 |
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| assay ≥99% (GC) | assay - | assay - | assay ≥99% (GC) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) |
一般說明
應用
- Determination of cadmium in biological samples by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry after extraction with 1,5-bis(di-2-pyridylmethylene) thiocarbonohydrazide.: 本研究利用异丁基甲基酮 (IBMK) 作为萃取过程中的溶剂,测定生物样品中的镉。本研究揭示了 IBMK 在提高电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES) 灵敏度和准确性方面的效力——这对于各种生物和环境样品中的痕量金属分析至关重要 (Espinosa Almendro et al., 1992)。
- Colorimetric determination of acetylenic hypnotics by formation of silver acetylides.: 本研究提出了一种使用异丁基甲基酮 (IBMK) 作为溶剂测定乙炔催眠药的比色方法。IBMK 有助于银乙炔形成,有助于检测和量化药物制剂中的这些化合物。本研究揭示了 IBMK 在分析化学应用中的多用途性,特别是在制药行业(Rizk et al., 1980)。
法律資訊
附屬品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup