選擇尺寸
關於此項目
跳轉至
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
0.213 hPa ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
99.0-103.0% (acidimetric)
形狀
solid
pH值
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
49.74 g/L
密度
1.72 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
1 of 4
本產品 | 1.06308 | S9640 | 11625 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, NF, JP, Ph. Eur. | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency suitable for SM 4500 - NH3 | agency Ph. Eur. |
| form solid | form crystals | form powder or crystals | form crystalline |
| assay 99.0-103.0% (acidimetric) | assay 99.5-103.0% (acidimetric) | assay ≥99.5% | assay 99.0-103.0% |
| solubility 49.74 g/L | solubility 49.74 g/L | solubility - | solubility - |
| density 1.72 g/cm3 at 20 °C | density 1.72 g/cm3 at 20 °C | density 1.73 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.73 g/mL at 25 °C (lit.) |
一般說明
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
應用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
使用 Emprove® 計劃保持符合 GMP 規範
使用 Emprove® Dossiers 加快資格審核、維持合規性並節省時間。
注意:您將被帶到 EmproveSuite.com。您的用戶名和密碼與 SigmaAldrich.com 是分開的,可能會有所不同。
免費註冊並在數分鐘內存取 Emprove® Dossiers。 升級您的訂閱方案,解鎖 Emprove® Suite 中的進階和客製化內容。
找不到您要的內容?請造訪 Emprove® Program Help 頁面。