Merck
1.10084
过氧乙酸测试预装试剂
greener alternative
colorimetric, 5-50 mg/L (peracetic acid), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
同義詞:
过氧乙酸化学测试条
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
peracetic acid
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
5-50 mg/L (peracetic acid)
應用
disinfection control
相容性
for use with MQuant® StripScan App
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.100011.179221.17976
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
peracetic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
一般說明
方法:试纸条比色法,5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L 过乙酸,MQuant®
过乙酸是一种常用的消毒剂。MQuant® 过乙酸测试条–即使在存在过氧化氢的情况下–也适用于测试漂洗周期后是否没有过乙酸残留。过乙酸与芳香胺反应形成蓝色染料。通过目测比较测试条的反应区和色标差,以半定量方式测定过乙酸的浓度。试纸条非常适合经济、快速地预测样品,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant®试纸)之前估算过乙酸浓度和可能的稀稀释度。
我们将继续探索改进现有产品的方法,以此证明我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。环保贡献:
  • 试纸用量减少
  • 再生铝管包装
  • 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响
其他說明
替代:10084-1; 10084
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
應用說明詳細介紹了過氧乙酸標準溶液的製備,用於測試實驗室的分析質量保證 (AQA)。
了解消毒控制以及如何在众多选择中挑选合适的消毒剂,不同的选择基于光度法和反射法的方法和仪器。
條款
探索 MQuant® StripScan 数字化测试条使用方法。
相關內容
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
MQuant® StripScan 應用程式可在手機上提供各種試紙的即時、可靠結果,包括 pH 值和硬度。
MQuant® StripScan 應用程式可在手機上提供各種試紙的即時、可靠結果,包括 pH 值和硬度。
查看全部
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf