Merck
1.14428
铵测试
0.025-0.4 mg/L (NH4+), for use with MQuant®, colorimetric
同義詞:
铵离子视觉测试套件
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
特定分析物
ammonium
品質等級
測量範圍
0.025-0.4 mg/L (NH4+)
相容性
for use with MQuant®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.080241.144231.14400
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
一般說明
Méthode colorimétrique, bleu d′indophénol, avec carte des couleurs et bloc comparateur avec des tubes à 0.025-0.050-0.075-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40 mg/l NH₄⁺ 0.02-0.04-0.06-0.08-0.12-0.16-0.19-0.23-0.31 mg/l NH₄-N MQuant®
應用
  • Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.: 本文评估一种水中铵离子检测试剂盒的食品蛋白分析作用,体现它保证食品安全和质量的潜在优势(Wu et al., 2022)。
  • Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.:探讨使用即时的比色检测法测定奶牛尿液中的铵浓度,对于动物健康监测和管理有重要意义(Megahed & Constable, 2020)。
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3