產品名稱
铵测试, colorimetric, 0.2-5 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
特定分析物
ammonium
品質等級
測量範圍
0.2-5 mg/L (NH4+)
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
相關類別
1 of 4
本產品 | 1.14423 | 1.11117 | 1.14428 |
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| measuring range 0.2-5 mg/L (NH4+) | measuring range 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+) | measuring range 0.5-10 mg/L (NH4+) | measuring range - |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
一般說明
分析方法
在强碱溶液中,铵氮几乎都以铵形态存在,其可与氯化试剂反应形成一氯胺。该产物又会与百里酚反应生成蓝色的吲哚酚衍生物。由于空白试剂本身显黄色,测试液显黄绿色至绿色。通过匹配测试液颜色与比色卡值,可半定量测定铵浓度。
该测试可用于测定以下物质中的铵含量:
- 地下水和地表水
- 饮用水和矿泉水
- 废水
- 工艺用水
- 水族馆用水、水产养殖用水
- 锅炉水和锅炉给水、冷却水
- 游泳池用水
- 施肥营养液
- 经适当样品预处理后的土壤和食物
该测试不适用于海水。
應用
- Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.: 该研究评估了用于水质分析的铵离子测试试剂盒的功效及其在确定食品样品中蛋白质含量方面的潜在应用,展示了其在环境和食品科学中的多功能性(Wu D et al., 2022)。
- 技术文献:Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.: 该研究重点介绍了一种用于监测奶牛健康和代谢状态的比色铵试验,证明了其在兽药中的实际应用(Megahed AA, Constable PD, 2020)。
- Using Cellulolytic Nitrogen Fixing Bacterium, Azomonas agilis for Effective Degradation of Agricultural Residues.: 使用铵盐试验监测微生物降解研究中的固氮作用和产氨作用,强调其在可持续农业和废物管理中的作用(Latt ZK et al., 2018)。
- [Examination of drugs and poisons in institutions not equipped with an analyzer of them and poisons--focusing on the simple qualitative test of surfactants].: 该研究证明了在法医学和毒理学调查中使用简单的铵盐试验对表面活性剂进行定性分析,强调了其在缺乏先进分析仪器的环境中的重要性(Kojima Y et al., 2003)。
- [15N] ammonium test for liver function diagnosis.: [15N]铵试验通过监测氮代谢来评估肝功能,为肝脏健康和各种治疗对肝功能的影响提供了有价值的见解(Jung K et al., 1989)。
分析報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3