Merck
1.37018
二水合磷酸二氢钠
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP, JPE
同義詞:
磷酸二氢钠二水合物 二水合物, 正磷酸一钠、磷酸二氢钠、磷酸二氢钠, 磷酸二氢钠 二水合物
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
線性公式:
NaH2PO4 · 2H2O
CAS 編號:
分子量::
156.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-449-2
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
agency
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
特點
RNase and DNase free
pH值
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
mp
60 °C
密度
1.915 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI 密鑰
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.473451.063421.06345
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
agency
BP, JPE, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
reag. Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
form
solid
form
granular
form
crystals
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMSURE®
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
feature
RNase and DNase free
feature
-
feature
-
feature
-
一般說明
寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
磷酸二氢钠二水合物通常用作磷酸缓冲体系成分,用于生物分子下游色谱步骤或最终液体制剂。
由于其微生物和内毒素限度低,Emprove® Expert级磷酸二氢钠二水合物特别适用于高风险应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
使用 Emprove® 計劃保持符合 GMP 規範
使用 Emprove® Dossiers 加快資格審核、維持合規性並節省時間。
下載 Dossiers
注意:您將被帶到 EmproveSuite.com。您的用戶名和密碼與 SigmaAldrich.com 是分開的,可能會有所不同
免費註冊並在數分鐘內存取 Emprove® Dossiers。 升級您的訂閱方案,解鎖 Emprove® Suite 中的進階和客製化內容。
找不到您要的內容?請造訪 Emprove® Program Help 頁面
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.