材料
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 5
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
prefiltration: suitable
長度
21.6 cm (8.5 in.)
寬度
4.2 in.
柱標稱長度
5 in. (12.5 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.19 m2
入口接頭直徑
3/4 in.
入口到出口寬度
21.6 cm (8.5 in.)
出口接頭直徑
3/4 in.
雜質
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤105 mg/capsule
基質
Lifegard™
孔徑
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
輸入
sample type liquid
接頭
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
1 of 4
本產品 | KP15A05TT1 | KP20A05FF1 | KP20A05TT1 |
|---|---|---|---|
| pore size 1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size | pore size 1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size | pore size 2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size | pore size 2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size |
| filtration area 0.19 m2 | filtration area 0.19 m2 | filtration area 0.19 m2 | filtration area 0.19 m2 |
| product line Opticap® XL 5 | product line Opticap® XL 5 | product line Opticap® XL 5 | product line Opticap® XL 5 |
| technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable |
| matrix Lifegard™ | matrix Lifegard™ | matrix Lifegard™ | matrix Lifegard™ |
| manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® |
一般說明
特點和優勢
包裝
準備報告
3次高压灭菌循环,每次30 min,121°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
- 储存声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。