Merck
KPHLA05TT1
Opticap XL5 Durapore 0.45 µm 无预滤器 1-1/2 in.TC/TC
Opticap® XL 5, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
同義詞:
Durapore® 0.45 µm,Opticap® XL囊式
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
23151806
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 5
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
≤7.5 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Forward)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
bioburden reduction: suitable
長度
21.6 cm (8.5 in.)
寬度
4.2 in.
柱標稱長度
5 in. (12.5 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.35 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
21.6 cm (8.5 in.)
出口接頭直徑
1.5 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤15 mg/capsule
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
KPHLA05FF1KPHLA05HH1KVVLA05FF1
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.1 μm
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 5
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
0.35 m2
filtration area
0.35 m2
filtration area
0.35 m2
filtration area
0.35 m2
material
PVDF , polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal, polypropylene support
material
PVDF , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
PVDF , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
PVDF , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
一般說明
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次60 min,126°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
用水冲洗 ≥500 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。
使用 Emprove® 計劃保持符合 GMP 規範
使用 Emprove® Dossiers 加快資格審核、維持合規性並節省時間。
下載 Dossiers
注意:您將被帶到 EmproveSuite.com。您的用戶名和密碼與 SigmaAldrich.com 是分開的,可能會有所不同
免費註冊並在數分鐘內存取 Emprove® Dossiers。 升級您的訂閱方案,解鎖 Emprove® Suite 中的進階和客製化內容。
找不到您要的內容?請造訪 Emprove® Program Help 頁面