Merck
LAGR04TP6
Aervent® 0.2 µm, Optiseal® 小柱
OptiSeal® 4 in., pore size 0.2 μm, filtration area 0.18 m2, matrix Aervent®
同義詞:
Optiseal Aervent Cartridge Filter 0.2 µm hydrophobic
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
steam-in-place compatible
產品線
OptiSeal® 4 in.
特點
hydrophobic
製造商/商標名
OptiSeal®
參數
≤6 mL/min nitrogen diffusion at 965 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse;)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
技術
gas filtration: suitable
長度
4 in.
柱標稱長度
4 in. (10 cm)
過濾面積
0.18 m2
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤10 mg/cartridge
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
輸入
sample type liquid
起泡點
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
柱代碼
not applicable
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
LAGR04TP1LAGRM1S02LAGB04TP6
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
filtration area
0.18 m2
filtration area
-
filtration area
0.05 m2
filtration area
0.18 m2
product line
OptiSeal® 4 in.
product line
OptiSeal® 4 in.
product line
OptiSeal® 4 in.
product line
OptiSeal® 4 in.
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
manufacturer/tradename
OptiSeal®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
OptiSeal®
manufacturer/tradename
OptiSeal®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
一般說明
设备配置:纯化柱
包裝
双易开袋
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的PTFE膜制造。
灭菌方法
80次(40正向/40反向)30分钟的SIP循环@ 135 °C;80次30分钟的高压灭菌循环@ 135 °C
分析報告
HydroCorr:≤0.20 mL/分加水@ 2.6巴(38 psig)
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
重量提取物:受控室温下在70/30% IPA/水混合物中放置24小时后
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅《蒸汽灭菌&完整性测试程序指南》以及《目视检查指南》第一页
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
法律資訊
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany