Merck
MAB5326
抗Nestin抗体,克隆10C2
clone 10C2, Chemicon®, from mouse
同義詞:
抗Nestin抗体
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
10C2, monoclonal
物種活性
human
應無反應活性
rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
輸入
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
MAB5326C3FCMAB313PEMAB353B
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
10C2, monoclonal
clone
10C2, monoclonal
clone
10C2, monoclonal
clone
rat-401, monoclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
一般說明
200-220kda
巢蛋白,一种在发育过程中以及在肌腱和神经肌肉接头中表达的大型中间丝蛋白(VI型)。 巢蛋白表达受到限制,通常在E18时消失。巢蛋白被认为是一种合理的神经元标记物。然而,最近的研究发现巢蛋白也在其他类型的细胞如内皮细胞中表达{Folia Biologica, 44(5):155, 1998}。 巢蛋白可识别最原始的神经上皮细胞,但也可以识别许多其他胚胎组织,因此它对CNS并不特异。巢蛋白的表达在几乎所有GBM(成胶质母细胞瘤)和许多黑色素瘤(原发性和转移性)中均可见,但在所有转移性癌中均未发现。
免疫原
融合蛋白。
表位:人类
應用
免疫印迹:用于变性蛋白的比例为1:1,000-1:2,000。 蛋白质印迹:1:1000-1:5000. 在变性SDS凝胶上可识别出220-240kDA的条带。大多数裂解液中还存在60-64kDa的条带,该较小片段的蛋白种类尚不清楚,但在不含人巢蛋白的裂解液中未发现该条带。
WI-38(ATCC#CCL75)可用作阳性对照。U251细胞系也可作为阳性对照。
免疫细胞化学:以1:200的稀释度用于固定在4%多聚甲醛中并用0.02%Triton渗透的细胞上
免疫组织化学:低聚甲醛是首选的固定剂:以1:200的稀释度用于福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片。仅封闭过程中使用0.02%triton;稀释缓冲液含0.1%BSA;室温孵育1-2小时。建议将人胎脑作为阳性对照。(CA Messam et al, Develop.Brain Res, 134:87-92, 2002; Gu, et al., Brain Res. 943:174-180, 2002).细胞质中的丝状染色
最佳工作稀释液必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经干细胞
研究类别
干细胞研究
该抗巢蛋白抗体,克隆10C2,已经过验证可用于IC、IH、IH(P)和WB中对巢蛋白进行检测。
生化/生理作用
可与人巢蛋白发生反应,与猴子巢蛋白的反应性较弱。与啮齿动物的巢蛋白不发生反应。
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6 和 0.1% 叠氮化钠中作为防腐剂的溶液。
準備報告
抗体可以储存在4°C或-20°C。应避免反复冻/融循环。
在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。对于体积为200μL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器′盖中的所有液体。
分析報告
对照
阳性对照:WI-38(ATCC#CCL75)或U251细胞系
其他說明
替代品:AB5922
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cannabinoids induce glioma stem-like cell differentiation and inhibit gliomagenesis.
Aguado, Tania, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282, 6854-6862 (2007)
C A Messam et al.
Experimental neurology, 161(2), 585-596 (2000-02-25)
The presence of the intermediate filament protein nestin has been the predominant marker used to describe stem and progenitor cells in the mammalian CNS. In this study, a 998-bp fragment in the 3' region of the nestin mRNA was cloned
Neurogenic neuroepithelial and radial glial cells generated from six human embryonic stem cell lines in serum-free suspension and adherent cultures.
Roxana Nat, Mats Nilbratt, Susanna Narkilahti, Bengt Winblad, Outi Hovatta, Agneta Nordberg
Glia null
A novel myoepithelial/progenitor cell marker in the breast?
Zdenek Kolar,Jiri Ehrmann,Gulisa Turashvili,Jan Bouchal,Jaroslav Mokry
Virchows Archiv null
Multiple neurogenic and neurorescue effects of human mesenchymal stem cell after transplantation in an experimental model of Parkinson's disease.
Cova, Lidia, et al.
Brain Research, 1311, 12-27 (2010)
文章
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
用於產生神經幹細胞、神經元和膠質細胞類型的人類 iPSC 神經分化培養基和方案。
ReNcell 神經祖細胞是永生化的人類神經幹細胞系,可以分化成神經元、星形細胞和少突細胞。
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
查看全部
條款
使用 ReNcell 人類神經幹細胞系製造阿爾茨海默氏症 3D NSC 模型的幹細胞培養方案。
神經幹細胞分離、擴展、分化和表徵等分步培養方案。
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
相關內容
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.