Merck
MABF726
CD86(B7-2)抗体(小鼠),PE,克隆GL-1
clone GL-1 (GL1), 0.2 mg/mL, from rat
同義詞:
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, Early T-cell costimulatory molecule 1, ETC-1, CD86
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
生物源
rat
品質等級
共軛
PE
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GL-1 (GL1), monoclonal
物種活性
mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
濃度
0.2 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2aκ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Cd86(12524)
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
MABF458MABF723MABF457
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
clone
GL-1 (GL1), monoclonal
clone
GL-1 (GL1), monoclonal
clone
GL-1 (GL1), monoclonal
clone
GL-1 (GL1), monoclonal
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Gene Information
mouse ... Cd86(12524)
Gene Information
mouse ... Cd86(12524)
Gene Information
mouse ... Cd86(12524)
Gene Information
mouse ... Cd86(12524)
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
一般說明
GL-1抗体与小鼠CD86反应,也称为B7-2,一种80 kDa的细胞表面蛋白,是CD28的配体,CD28是T细胞受体(TCR)的共刺激受体。CD28还可以结合第二个B7配体CD80(B7-1)。CD80和CD86都在活化的B细胞和抗原呈递细胞上表达。这些配体触发CD28信号和TCR激活,以驱动T细胞增殖,诱导IL-2的高水平表达,赋予细胞凋亡抗性,增强T细胞毒性。B7配体和CD28之间的相互作用/共刺激信号提供了T细胞和B细胞或apc之间的重要通信,以协调适应性免疫反应。GL-1抗体可作为CD86在B细胞、巨噬细胞和树突状细胞上表达的标记物。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
这种大鼠CD86(B7-2)(小鼠)单克隆抗体(PE,克隆GL-1)经验证可用于IHC、免疫荧光 & 流式细胞术检测CD86CD86(B7-2)。
外觀
分子排阻色谱法
纯化的大鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl,0.1%明胶(pH 7.2)和最高0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
準備報告
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
分析報告
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化单克隆抗体。将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析:0.125 µg该抗体在一百万个C57Bl/6脾细胞中检测到CD86(B7-2)。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。