Merck
PLGC02510
超滤盘,10 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 25 mm
同義詞:
再生纤维素膜滤器,10 kDa NMWCO
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
regenerated cellulose membrane
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Ultracel®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直徑
25 mm
過濾器直徑
25 mm
過濾面積
4.1 cm2
基質
Ultracel®
孔徑
10 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
PLGC04310PLGC06210PBGC06210
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Biomax®
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
polyethersulfone membrane
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
25 mm
filter diam.
44.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
4.1 cm2
filtration area
13.4 cm2
filtration area
28.7 cm2
filtration area
28.7 cm2
一般說明
滤器类型:超滤
滤器编码:PLGC
用您所选择的滤膜组装Amicon搅拌式过滤器。圆片型超滤膜有Ultracel再生纤维素和Biomax聚醚砜(PES)。这些滤膜有各种孔径 & 直径可供选择。
要对稀释溶液进行浓缩或脱盐,建议使用Ultracel再生纤维素膜Ultracel滤膜的亲水性、致密微孔结构对蛋白质、DNA或其他大分子具有最低吸附率,从而保证了最高的截留率。
要对数量更大、浓度更高的样品(例如血清、血浆或条件化的组织培养基)进行浓缩或脱盐,建议使用Biomax PES滤膜。
微滤 Durapore PVDF圆片的孔径分别为0.1 µm、0.22 µm和0.45 µm,直径分别为63.5 mm和75 mm。
特点 & 优势:
•圆盘直径包括:25、44.5、47、63.5、76、90 和 150mm
•Ultracel、Durapore 和 Biomax 滤膜均具有多种孔径,可满足您的分离要求
•与 Amicon 搅拌式过滤器兼容
应用:
浓缩,缓冲液交换,脱盐
设备配置:圆片型超滤膜
應用
10 kDa NMWL,Ultracel再生纤维素,直径 25 mm
其他說明
替代品:13612
法律資訊
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.