Merck
SLLGC25NS
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
同義詞:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Millex-LG针式过滤器
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
高度
19.8 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
孔徑
0.2 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
SLLGC13NLSLLHC25NSSLLHC13NL
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane, high-density polyethylene housing
pore size
0.2 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
一般說明
滤器编码:LG
非无菌IC Millex 针头式过滤器概述:
•经离子色谱认证
• 亲水性PTFE膜有0.20 µm和0.45 µm孔径和两种直径,以满足您的应用需求。
•低浓度的IC浸提物,优化了灵敏IC分析中的背景水平
• 与水溶液和有机溶液相容,为实验室提供了广泛的化学相容性和灵活性
SKU和包装尺寸
SLLGC13NL:0.2 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLGC25NS:0.2 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
SLLHC13NL:0.45 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLHC25NS:0.45 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
应用:
离子色谱法
應用
孔径0.20 µm,直径25 mm,Millex-LG亲水PTFE膜,离子色谱法认证
特點和優勢
仅供一般实验室使用
包裝
非无菌
外觀
色码:天然色入口/天然色出口
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.