Merck
NIST3162A
Titanium (Ti) standard solution
NIST® SRM® 3162a
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
形狀
solution
包裝
pkg of 50 mL
應用
pharmaceutical (small molecule)
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
NIST3155NIST3158NIST3167A
form
solution
form
-
form
-
form
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
packaging
pkg of 50 mL
packaging
pkg of 50 mL
packaging
pkg of 5 x 10 mL
packaging
pkg of 5 x 10 mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)