certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001728
traceable to USP 1570428
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
1 of 4
本產品 | 1570428 | 1.05008 | 109634 |
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade ACS reagent |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C |
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
應用
特點和優勢
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Chromatograms